accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SiH3CCH3CH3Cl

CAS RN 107149-56-4

IUPAC Nor: chlorodiethyl(propan-2-yl)silane
Synonymes: chlorodiethylisopropylsilane
Poids moléculaire (g/mol): 164.75
Formule moléculaire: C7H17ClSi
InChi Key: OSBPGFIPLLCQMO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC[Si](Cl)(CC)C(C)C
Point d’ébullition 
  • (1)
  • (2)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (1)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forme physique 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)