accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 107007-99-8

IUPAC Nor: hydrogen 1-methyl-N-{9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-yl}-1H-indazole-3-carboxamide chloride
Synonymes: granisetron
Poids moléculaire (g/mol): 348.88
Formule moléculaire: C18H25ClN4O
InChi Key: QYZRTBKYBJRGJB-UHFFFAOYNA-N
SMILES: [H+].[Cl-].CN1N=C(C(=O)NC2CC3CCCC(C2)N3C)C2=CC=CC=C12
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats