CAS RN 10519-88-7
IUPAC Nor:
diphenylbis(prop-2-en-1-yl)silane
Synonymes:
diphenylbis(prop-2-en-1-yl)silane
Poids moléculaire (g/mol):
264.44
Formule moléculaire:
C18H20Si
InChi Key:
ZODWTWYKYYGSFS-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
C=CC[Si](CC=C)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Diallyldiphénynylsilane 95,0+%, TCI America™
CAS: 10519-88-7 Formule moléculaire: C18H20Si Poids moléculaire (g/mol): 264.443 Numéro MDL: MFCD00026068 Clé InChI: ZODWTWYKYYGSFS-UHFFFAOYSA-N Synonyme: diallyldiphenylsilane,diphenyldiallylsilane,silane, diphenyldi-2-propenyl,silane, diallyldiphenyl,benzene, 1,1'-di-2-propen-1-ylsilylene bis,diphenylbis prop-2-en-1-yl silane,acmc-1bwl8,diphenyl-bis prop-2-enyl silane,benzene,1,1'-di-2-propen-1-ylsilylene bis PubChem CID: 82695 Nom de l’IUPAC: diphényl-bis(prop-2-ényl)silane SOURIRES: C=CC[Si](CC=C)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2