CAS RN 1038828-32-8
IUPAC Nor:
5-fluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
Synonymes:
5-fluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
Poids moléculaire (g/mol):
238.07
Formule moléculaire:
C12H16BFO3
InChi Key:
PSQUBOBJDBVJIN-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(O)C=C(F)C=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
4-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester, 96%, Thermo Scientific™
CAS: 1038828-32-8 Formule moléculaire: C12H16BFO3 Poids moléculaire (g/mol): 238.07 Numéro MDL: MFCD16994248 Clé InChI: PSQUBOBJDBVJIN-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol,4-fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester,4-fluoro-2-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester,phenol, 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl CID PubChem: 72219414 Nom IUPAC: 5-fluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol SMILES: CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(O)C=C(F)C=C1