accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 103577-45-3

IUPAC Nor: 2-{[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methanesulfinyl}-1H-1,3-benzodiazole
Synonymes: lansoprazole Lanz prevpac monolitum lansophed wyeth brand of lansoprazole tecnobio brand of lansoprazole prezal prosogan ilsatec
Poids moléculaire (g/mol): 369.36
Formule moléculaire: C16H14F3N3O2S
InChi Key: MJIHNNLFOKEZEW-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1=C(CS(=O)C2=NC3=CC=CC=C3N2)N=CC=C1OCC(F)(F)F
Quantité 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Pourcentage de pureté 
  • (3)
  • (2)
Forme physique 
  • (5)
Niveau 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (1)