accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHNOONNHNNO

CAS RN 103177-37-3

IUPAC Nor: N-[4-oxo-2-(2H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)-4H-chromen-7-yl]-4-(4-phenylbutoxy)benzamide
Synonymes: pranlukast
Poids moléculaire (g/mol): 481.51
Formule moléculaire: C27H23N5O4
InChi Key: UAJUXJSXCLUTNU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C(NC1=CC=C2C(=O)C=C(OC2=C1)C1=NNN=N1)C1=CC=C(OCCCCC2=CC=CC=C2)C=C1
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats