accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 101990-69-6

IUPAC Nor: (2,6-dichloropyridin-4-yl)methanol
Synonymes: (2,6-dichloropyridin-4-yl)methanol
Poids moléculaire (g/mol): 178.01
Formule moléculaire: C6H5Cl2NO
InChi Key: YDGJTFCKLFLWFM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCC1=CC(Cl)=NC(Cl)=C1
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats