CAS RN 101646-02-0
IUPAC Nor:
1-chloro-2-fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene
Synonymes:
1-chloro-2-fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene
Poids moléculaire (g/mol):
243.54
Formule moléculaire:
C7H2ClF4NO2
InChi Key:
JVOKKJHIEVEFEB-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[O-][N+](=O)C1=C(F)C(Cl)=CC(=C1)C(F)(F)F
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
3-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzotrifluorure, 98%, Thermo Scientific Chemicals
3-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzotrifluorure, 98%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 101646-02-0 Formule moléculaire: C7H2ClF4NO2 Poids moléculaire (g/mol): 243.54 Numéro MDL: MFCD00674108 Clé InChI: JVOKKJHIEVEFEB-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 3-chloro-4-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride,1-chloro-2-fluoro-3-nitro-5-trifluoromethyl benzene,3-chloro-2-fluoro-1-nitro-5-trifluoromethyl benzene,5-chloro-4-fluoro-3-nitrotrifluoromethylbenzene,5-chloro-4-fluoro-3-nitro-trifluoromethylbenzene PubChem CID: 2736565 Nom de l’IUPAC: 1-chloro-2-fluoro-3-nitro-5-(trifluorométhyl)benzène SOURIRES: [O-][N+](=O)C1=C(F)C(Cl)=CC(=C1)C(F)(F)F