CAS RN 1013405-24-7
IUPAC Nor:
9-(3-{6-[3-(9H-carbazol-9-yl)phenyl]pyridin-2-yl}phenyl)-9H-carbazole
Synonymes:
9-(3-{6-[3-(carbazol-9-yl)phenyl]pyridin-2-yl}phenyl)carbazole
Poids moléculaire (g/mol):
561.69
Formule moléculaire:
C41H27N3
InChi Key:
UFWDOFZYKRDHPB-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
C1=CC2=C(C=C1)C1=C(C=CC=C1)N2C1=CC=CC(=C1)C1=CC=CC(=N1)C1=CC(=CC=C1)N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
1
–
1
de
1
résultats
1
2,6-Bis[3-(9H-carbazol-9-yl)phényl]pyridine 98,0+%, TCI America™
CAS: 1013405-24-7 Formule moléculaire: C41H27N3 Poids moléculaire (g/mol): 561.688 Numéro MDL: MFCD20275106 Clé InChI: UFWDOFZYKRDHPB-UHFFFAOYSA-N Synonyme: DCzPPy PubChem CID: 59629380 Nom de l’IUPAC: 9-[3-[6-(3-carbazol-9-ylphényl)pyridine-2-yl]phényl]carbazole SOURIRES: C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3N2C4=CC=CC(=C4)C5=NC(=CC=C5)C6=CC(=CC=C6)N7C8=CC=CC=C8C9=CC=CC=C97