missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,6-Bis[3-(9H-carbazol-9-yl)phényl]pyridine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B4702200MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B4702200MG 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. B4702200MG Fournisseur TCI America Code fournisseur B4702200MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1013405-24-7
Formule moléculaire C41H27N3
Poids moléculaire (g/mol) 561.688
Numéro MDL MFCD20275106
Clé InChI UFWDOFZYKRDHPB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme DCzPPy
PubChem CID 59629380
Nom de l’IUPAC 9-[3-[6-(3-carbazol-9-ylphényl)pyridine-2-yl]phényl]carbazole
SOURIRES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3N2C4=CC=CC(=C4)C5=NC(=CC=C5)C6=CC(=CC=C6)N7C8=CC=CC=C8C9=CC=CC=C97

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,6-Bis[3-(9H-carbazol-9-yl)phenyl]pyridine
Point de fusion 230 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 200 mg
Poids de formule 561.69
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline