accessibility menu, dialog, popup

UserName

CaONOOONOO

CAS RN 10124-37-5

IUPAC Nor: calcium dinitrate
Synonymes: calcium nitrate norwegian saltpeter nitric acid, calcium salt calcium saltpeter calcium(II) nitrate (1:2) norge saltpeter anhydrous calcium nitrate norway saltpeter lime saltpeter lime nitrate
Poids moléculaire (g/mol): 164.09
Formule moléculaire: CaN2O6
InChi Key: ZCCIPPOKBCJFDN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Ca++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Niveau 
  • (13)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats