CAS RN 101152-94-7
IUPAC Nor:
hydrogen (1R,2S)-2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenylcyclopropane-1-carboxamide chloride
Synonymes:
hydrogen milnacipran chloride
Poids moléculaire (g/mol):
282.81
Formule moléculaire:
C15H23ClN2O
InChi Key:
XNCDYJFPRPDERF-PBCQUBLHSA-N
SMILES:
[H+].[Cl-].CCN(CC)C(=O)[C@@]1(C[C@@H]1CN)C1=CC=CC=C1
1
–
2
de
2
résultats
1
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de Milnacipran
CAS: 101152-94-7 Formule moléculaire: C15H23ClN2O
2
Chlorhydrate de Milnacipran 98,0+%, TCI America™
CAS: 101152-94-7 Formule moléculaire: C15H23ClN2O Poids moléculaire (g/mol): 282.812 Numéro MDL: MFCD00901293 Clé InChI: XNCDYJFPRPDERF-LKNSGBSQSA-N Synonyme: dalcipran,ixel,rac-milnacipran hydrochloride,1r,2s-rel-2 aminomethyl-n,n-diethyl-1-phenyl-cyclopropanecarboxamide, monohydrochloride,2s-2-aminomethyl-n,n-diethyl-1-phenylcyclopropane-1-carboxamide hydrochloride PubChem CID: 45039934 Nom de l’IUPAC: (2S)-2-(aminométhyl)-N,N-diéthyle-1-phénylcyclopropane-1-carboxamide; Chlorhydrate SOURIRES: CCN(CC)C(=O)C1(CC1CN)C2=CC=CC=C2.Cl