accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2OH2OH2OH2OH2OH2OH2OH2OH2OH2OH2OH2ONaNaNaOPOOO

CAS RN 10101-89-0

IUPAC Nor: trisodium dodecahydrate phosphate
Synonymes: trisodium dodecahydrate phosphate
Poids moléculaire (g/mol): 380.12
Formule moléculaire: H24Na3O16P
InChi Key: ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
SMILES: O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])([O-])=O
Niveau 
  • (10)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (10)
  • (14)
  • (3)
  • (10)
Forme physique 
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (7)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (9)
Quantité 
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (8)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (10)
  • (1)
Pourcentage de pureté 
  • (7)
  • (3)
  • (10)
  • (5)
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (15)
  • (11)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (6)
  • (11)
  • (15)
  • (10)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (10)
  • (14)
  • (3)
  • (10)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (7)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (9)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (8)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (10)
  • (1)
  • (7)
  • (3)
  • (10)
  • (5)
  • (2)