missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phosphate de sodium, tribasique dodécahydrate, 98+%, réactif ACS
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sodium phosphate, tribasic dodecahydrate |
| Point de fusion | 75,0 °C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre ou aiguilles cristallines |
| Quantité | 500 g |
| Emballage | Bouteille en plastique |
| Gravité spécifique | 1.62 |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 98+% |
| Densité | 1.6200g/mL |
| Formule linéaire | Na3PO4·12H2O |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | GHS Signal Word: Warning |
| Hazard Statement | GHS H Statement Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statement | GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses,if present and easy to do. Continue rinsing. Avoid breath |
| RTECSNumber | TC9575000 |
RUO – Usage réservé à la recherche