UserName
Thermo Scientific Logo
Solutions d’analyse d’eau Thermo Scientific
Thermo Scientific Orion Versa Star Pro Multiparameter Benchtop Meter
Appareil de mesure multiparamètres Thermo Scientific Orion Versa Star Pro, modèle de comptoir
Répondez aux applications les plus exigeantes pour le pH, la concentration d’ions, la conductivité, l’oxygène dissout, et la température avec la précision et la polyvalence de l’appareil de mesure Thermo ScientificMC OrionMC Versa Star ProMC, modèle de comptoir.
  • Personnalisez les quatre canaux de mesure avec des modules interchangeables
  • Visionnez les mesures sur l’écran couleur
  • Enregistrez jusqu’à 2000 points de données avec timbre d’horodatage
  • Imprimez ou téléchargez les données par sortie USB ou RS232
Modules
  • pH/ions spécifiques
  • Conductivité
  • Oxygène dissout/RDO
Appareils de mesure de comptoir Thermo Scientific
pH Calibration & Testing with the Thermo Scientific Orion Versa Star
Gayle Gleichauf, Applications Lab Manager, calibrates and tests the pH of local drinking water, using the Thermo Scientific Orion Versa Star benchtop meter. The meter can be set up to include the electrode serial number, the calibration with three buffers, and incremental sample number (pH, millivolts, temperature, method, and more).
Fluoride Calibration & Testing with the Thermo Scientific Orion Versa Star
Gayle Gleichauf, Applications Lab Manager, tests for fluoride in the local tap water, using the Thermo Scientific Orion Versa Star benchtop meter. She demonstrates the various functionalities of the meter, including setting customization, calibration dates, the electrode condition, and more.
Appareils de mesure portables Fisher Scientific
Électrodes Orion Thermo Scientific
La gamme d’électrodes OrionMC Thermo ScientificMC offre une grande variété d’électrodes pour pH, conductivité, potentiel d’oxydo-réduction et EIS pour fournir des mesures précises, rapides et reproductibles.
Pour la mesure du pH, les électrodes pH combinées Ross offrent une exactitude et une précision inégalées et sont compatibles avec toutes les marques d’appareils de mesure.
Pour vous assurer de choisir l’électrode qui répond à vos besoins, vous devrez tenir compte des matériaux et du style de l’appareil ainsi que des exigences de l’échantillon. Utilisez cet outil interactif de sélection pour choisir l’électrode adéquate pour votre application.
Thermo Scientific Orion Electrodes
Époxy ou verre?
Epoxy Electrodes
Électrodes en résine d'époxy
  • Corps robuste, extrêmement durable qui minimise les bris.
  • Électrode à bulbe dotée d’un protège-bulbe
  • Électrodes remplies de gel, d’entretien minimal, pouvant être utilisées à des températures supérieures à celles de verre
Glass Electrodes
Électrodes de verre
  • Compatibles avec pratiquement tous les échantillons, y compris les solvants
  • Faciles à nettoyer
  • Supportent les températures élevées
Solutions pour l’analyse de l’eau
Water Analysis Solutions Demonstration Videos
pH Calibration & Testing with the Thermo Scientific Orion Versa Star
Gayle Gleichauf, Applications Lab Manager, calibrates and tests the pH of local drinking water, using the Thermo Scientific Orion Versa Star benchtop meter. The meter can be set up to include the electrode serial number, the calibration with three buffers, and incremental sample number (pH, millivolts, temperature, method, and more).
Fluoride Calibration & Testing with the Thermo Scientific Orion Versa Star
Gayle Gleichauf, Applications Lab Manager, tests for fluoride in the local tap water, using the Thermo Scientific Orion Versa Star benchtop meter. She demonstrates the various functionalities of the meter, including setting customization, calibration dates, the electrode condition, and more.
Analyse par colorimétrie de l’eau
Spectrophotomètres OrionMC AquaMateMC
En fonction des besoins de votre laboratoire, vous avez le choix entre le spectrophotomètre AquaMate 7000 Vis pour des longueurs d’onde allant de 325 à 1 100 nm ou le spectrophotomètre AquaMate 8000 UV-Vis pour un spectre de longueurs d’onde complet, allant de 190 à 1 100 nm, offrant un plus grand éventail de solutions de mesure. Utilisez vos réactifs chimiques actuels, il n’est pas nécessaire d’en changer. Les méthodes préprogrammées AquaMate sont compatibles avec de nombreux grands fabricants de réactifs.
Spectrophotomètres Orion AquaMate
Colorimètres
Les colorimètres Thermo Scientific Orion proposent une conception portable avec des performances inégalées. Nos appareils de mesure OrionMC Thermo ScientificMC sont précis, fiables et faciles à utiliser, grâce à une portabilité, des méthodes préprogrammées, des longueurs d’onde optimales, un affichage convivial et un étalonnage aisé.
Standards
Turbidimètres
Orion Thermo Scientific offre des turbidimètres. Choisissez le turbidimètre AQ4500 Orion qui offre une capacité tout-en-un, avec les deux sources de lumière, blanche et infrarouge. Le turbidimètre AQ3010 Orion comprend un étui de transport, offre un étalonnage plus rapide avec des messages guides détaillés.
Ressources
View the workflow for equipment that is essential to monitor and control water treatment processes in industrial and wastewater treatment plants.
Filename
fisher-scientific-results-wastewater-workflow-guide.pdf
Size
1 MB
Format
application/pdf
View the workflow for equipment that is essential to monitor and control the water treatment process in potable water treatment plants.
Filename
fisher-scientific-results-potablewater-workflow-guide.pdf
Size
1 MB
Format
application/pdf
Videos
pH Measurement per USP 791 Webinar
A webinar highlighting the updated USP 791 standard test method and its requirements for the pH measurement system.
Offres spéciales