missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ ZWITTERGENT™ 3-08 Détergent, Calbiochem™,

Numéro de catalogue. 6930195GM
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
6930195GM 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 6930195GM Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur 6930195GM

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 15178-76-4
Formule moléculaire C13H29NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 279.439
Clé InChI QZRAABPTWGFNIU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-Octyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate
PubChem CID 3084219
Nom de l’IUPAC 3-[diméthyl(octyl)azaniumyl]propane-1-sulfonate
SOURIRES CCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-]

Spécifications

Couleur Blanc
Quantité 5 g
Emballage Bouteille en verre
Pourcentage de pureté ≥98% (HPLC)