missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Antigène protéique recombinant ZSWIM1
Description
Un antigène protéique recombinant avec une marque N-terminale His6-ABP correspondant à l’humain ZSWIM1. L’antigène protéique recombinant ZSWIM1 est dérivé d’E. coli. L’antigène protéique recombinant ZSWIM1 a été validé pour les applications suivantes : Compétition d’anticorps.
C’est un peptide bloqueant pour NBP2-13606. Il s’agit d’une protéine recombinante humaine exprimée dans E. coli avec une marque N-terminale His-ABP et purifiée par chromatographie IMAC.
Spécifications
Spécifications
| ID du gène (Entrez) | 90204 |
| Espèces | Humain |
| Gamme de produit | Novus |
| Méthode de purification | Chromatographie |
| Pureté | >80% |
| Concentration | 0.5mg/mL |
| Contenu et stockage | Conserver à -20 °C. Évitez les cycles de gel-dégel. |
| Formule | PBS et 1M d’urée, pH 7,4. |
| À utiliser avec (application) | Blocage/Neutralisation, Contrôle |
| Symbole de gène | ZSWIM1 |
| Afficher plus de résultats |
Pour usage de recherche seulement