missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Antigène protéique recombinant ZNF432

Numéro de catalogue. NBP231813PE
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
NBP231813PE 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. NBP231813PE Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP231813PEP

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Hautement purifié. Générer des résultats fiables et reproductibles. Applications : Compétition d’anticorps

Un antigène protéique recombinant avec une étiquette N-terminale His6-ABP correspondant à la ZNF432 humaine. L’antigène protéique recombinant ZNF432 est dérivé d’E. coli. L’antigène protéique recombinant ZNF432 a été validé pour les applications suivantes : compétition anticorps.

Ceci est un peptide bloquant pour NBP2-31813. Il s’agit d’une protéine recombinante humaine exprimée dans E. coli avec une marque N-terminale His-ABP et purifiée par chromatographie IMAC.

Spécifications

ID du gène (Entrez) 9668
Espèces Humain
Gamme de produit Novus
Méthode de purification Chromatographie
Pureté >80%
Concentration 0.5mg/mL
Contenu et stockage Conserver à -20 °C. Évitez les cycles de gel-dégel.
Formule PBS et 1M d’urée, pH 7,4.
À utiliser avec (application) Blocage/Neutralisation, Contrôle
Symbole de gène ZNF432
Type d’étiquette Non étiquetés
Poids moléculaire (g/mol) 23kDa
Type de produit ZNF432
Quantité 0.1 mL
Statut réglementaire RUO
Sources E.Coli
Réactivité spécifique Cet antigène recombinant est uniquement destiné à être utilisé comme agent bloqueant afin de confirmer la spécificité de l’anticorps avec l’anticorps correspondant, numéro de catalogue NBP2-31813. Il est purifié par chromatographie IMAC, et la concentration attendue est supérieure à 0,5 mg/ml
Immunogène SCEINNSTKFSGDGKSFLHGNYEELYSAAKFSVSTKANSTKSQVSKHQRTHEI
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Pour usage de recherche seulement