missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cible à sputtering de zirconium, 50,8 mm (2,0 po) dia. x 3,18 mm (0,125 po) épais, 99,5% (base métaux excluant Hf), Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. AA41659KS
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA41659KS 1 de chaque
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AA41659KS Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 41659KS

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Source de sputtering magnétron

Ce Thermo Scientific produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.

Identifiants chimiques

CAS 7440-67-7
Formule moléculaire Zr
Poids moléculaire (g/mol) 91.22
Numéro MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Clé InChI QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
Nom de l’IUPAC Zirconium
SOURIRES [Zr]

Spécifications

Nom ou substance chimique Zirconium sputtering target
Nom Remarque 50,8 mm (2,0 po) de diamètre x 3,18 mm (0,125 po) d’épaisseur
Quantité 1 de chaque
Odeur Inodore
Notes sur le pourcentage d’essai (base métallique excluant Hf)
Renseignements sur la solubilité Soluble dans l’eau.
Pourcentage de pureté 99.5%
EINECSNumber 231-176-9
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante