missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tétrahydrate de sulfate de zirconium(IV), 98+% (base métallique), Thermo Scientific Chemicals

Numéro de catalogue. AA41041A3
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA41041A3 2 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AA41041A3 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 041041A3

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Soutien des catalyseurs

Soutien Catalyseur. Le disulfate de zirconium tétrahydrate est utilisé en synthèse organique. Il est aussi utilisé pour tanner le cuir blanc. De plus, il est utilisé comme support catalyseur pour précipiter des protéines et des acides aminés. Il est aussi utile en analyse chimique. Il joue un rôle essentiel comme additif pour les lubrifiants et comme stabilisateur de pigment.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 7446-31-3
Formule moléculaire H8O12S2Zr
Poids moléculaire (g/mol) 355.40
Numéro MDL MFCD00149267
Clé InChI NLOQZPHAWQDLQW-UHFFFAOYSA-J
Synonyme zirconium sulfate tetrahydrate, unii-os8l03qu95, sulfuric acid, zirconium 4+ salt 2:1 , tetrahydrate, zirconium iv sulfate tetrahydrate, zirconiumsulfatetetrahydrate, 2so4.zr.4h2o, ksc498a6d, zirconium 4+ tetrahydrate disulfate, zirconium 4+ ion tetrahydrate disulfate
PubChem CID 23219663
Nom de l’IUPAC zirconium (4+); disulfate; Tétrahydrate
SOURIRES O.O.O.O.[Zr+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Zirconium(IV) sulfate tetrahydrate
Couleur Blanc
Quantité 2 kg
Notes sur le pourcentage d’essai (sur la base des métaux)
Indice de Merck 14,10182
Renseignements sur la solubilité Soluble dans l’eau.
Poids de formule 355,40 (283,34 anhydre)
Pourcentage de pureté ≥98%
Densité 3.22 g/mL
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
EINECSNumber 238-694-4
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche