missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

oxyde de zirconium(IV), ciment, Thermo Scientific Chemicals

Numéro de catalogue. AA42493A1
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA42493A1 1 kg
AA4249330 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AA42493A1 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 042493A1
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Adhésif à un seul composant. Liaisons à l’oxyde de zirconium et au silicium. Présenter de bonnes propriétés diélectriques

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 1314-23-4
Formule moléculaire O2Zr
Poids moléculaire (g/mol) 123.22
Numéro MDL MFCD00011310 MFCD01868884
Clé InChI MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
Nom de l’IUPAC dioxozirconium
SOURIRES O=[Zr]=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Zirconium(IV) oxide
Couleur Brun
Forme physique Liquide, pâte
Quantité 1 kg
Odeur Inodore
Aspect Liquide/pâte brun clair
Hazard Category H315-H319-H335: Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation.
EINECSNumber 215-227-2
RTECSNumber ZH8800000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche