missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fil de zinc, diamètre de 1,0 mm (0,04 po), 99,9997% (base métallique)

Numéro de catalogue. AA11361G8
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 m
5 m
20 m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA11361G8 20 m
AA11361G1 1 m
AA11361G5 5 m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AA11361G8 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 011361G8

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 7440-66-6 | Zn | 65,38 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 7440-66-6
Formule moléculaire Zn
Poids moléculaire (g/mol) 65.38
Numéro MDL MFCD00011291
Clé InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
Nom de l’IUPAC Zinc
SOURIRES [Zn]

Spécifications

Nom ou substance chimique Zinc wire
Nom Remarque diamètre de 1,0 mm (0,04 po).
Quantité 20 m
Odeur Inodore
Poids ≈5,60 g/m
Forme Câble (fil)
Notes sur le pourcentage d’essai (sur la base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.9997%
EINECSNumber 231-175-3
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche