missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zinc métallique, maillage 325, poussière, 95%, Spectrum™ chimique
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Zinc Metal |
| CAS % maximal | 1 |
| Quantité | 45 kg |
| Dimensions de la maille | Environ 325 |
| Emballage | Fût en fibre |
| Forme | Poussière |
| Pourcentage de pureté | 95% |
| Niveau | Réactif |
ATTENTION : Pour usage manufacturier ou en laboratoire seulement. Pas pour l’usage de nourriture ou de médicaments. Lisez et comprenez l’étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation.