missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acétate de zinc, 2 N (220 g + 870 mL d’eau), Ricca Chemical

Numéro de catalogue. 94504
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
120 mL
500 mL
4 L
Emballage:
Bouteille en polyéthylène naturelle
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
94504 120 mL Bouteille en polyéthylène naturelle
945016 500 mL Bouteille en polyéthylène naturelle
R94500004A 4 L Bouteille en polyéthylène naturelle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 94504 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur 94504

APHA pour les tests de sulfures

Spécifications

Nom ou substance chimique Zinc Acetate
CAS 7732-18-5
Poids moléculaire (g/mol) 219.5 g/mol
Niveau Laboratoire
Emballage Bouteille en polyéthylène naturelle
Méthodes APHA for Sulfide
pH ∼5 to 6
Quantité 120 mL