missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Zenix™ SEC-300 Gel Filtration Guard Column, 3 μm Particle Size, Stainless Steel
Like their 5 micron siblings, 3 micron Zenix™ SEC columns feature a hydrophilic surface layer to prevent the sample from interacting with the underlying silica.
$1124.90 - $1192.97
Spécifications
| pH | 2.0 to 8.5 |
|---|---|
| Particle Size | 3 μm |
| Length (Metric) | 5 cm |
| Pore Size | 300 Å |
| Type | SEC HPLC Guard Column |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Diameter (Metric) Inner | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Diameter (Metric) Inner | Prix | Quantité | |||||
|
111007761
|
MilliporeSigma™ Supelco™
Z777021 |
1 mm |
chaque for $1,192.97
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
111007762
|
MilliporeSigma™ Supelco™
Z777023 |
2.1 mm |
chaque for $1,192.97
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
111007763
|
MilliporeSigma™ Supelco™
Z777029 |
7.8 mm |
chaque for $1,192.97
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
111008004
|
MilliporeSigma™ Supelco™
Z777025 |
4.6 mm |
chaque for $1,124.90
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
Select 100, 300 or 500 Å pores based on the size of your sample molecules, whether you are analyzing peptides, proteins, mAbs, ADCs, fusion proteins, etc. in quality control or research.Spécifications
| 2.0 to 8.5 | |
| 5 cm | |
| SEC HPLC Guard Column | |
| Size Exclusion | |
| Zenix |
| 3 μm | |
| 300 Å | |
| Stainless Steel | |
| HPLC |
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies