missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Z'-LYTE™ Trousse de test de kinase - Peptide Ser/Thr 7

Numéro de catalogue. PV3180
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Essais 800 x 20 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PV3180 Essais 800 x 20 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. PV3180 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PV3180
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Z'-LYTE™ Trousse de test de kinase - Peptide Ser/Thr 7

Un substrat peptidique marqué à la coumarine et à la fluorescéine pouvant être utilisé pour le dépistage de kinases sous forme sans anticorps. Ce peptide contient une séquence de consensus PKC (R⁄K)1-3(X)0-2 (S⁄T) (X)0-2(R⁄K)1-3, où X est un résidu quelconque.

Spécifications

Cible Kinases sérine/thréonine
À utiliser avec (application) FRET
Essai Dosage de la kinase sérine/thréonine
Contenu et stockage Z´-LYTE™ Les kits d’analyse kinase contiennent tous les réactifs nécessaires pour effectuer des criblages primaires ou secondaires. La plupart des composants du kit devraient être stockés à -20 °C, et certains composants du kit devraient être stockés à -80 °C. Consultez le COA pour les instructions spécifiques de stockage.
Saisie d’essai Activité biochimique phospho-spécifique (sans anticorps)
Étiquette ou colorant Méthylcoumarine
Type de produit Trousse de test de kinase
Quantité Essais 800 x 20 μL
Format Plaque à 384 puits
Type d’échantillon Séquence de consensus PKC (R⁄K)1-3(X)0-2 S⁄T (X)0-2(R⁄K)1-3
Excitation/Émission 405⁄465, 535
Nb de réactions 800 Réactions
Affichage Point final
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace sèche
Substrat Substrat à base de peptides
Saisie de la cible MAP4K5, IRAK4, PRKCQ, NEK9, PRKCD, MAP3K9, PASK, PIM2, NEK2, PRKCG, SRPK2, STK4, NEK1, MAP4K2, MINK1, CHEK2, PIM1, PKN1, PRKCA, PRKCI, TAOK2, MAP4K4, RPS6KB1, PHKG1, PRKCZ, ROCK1, PHKG2, PRKCB1, STK24, STK3, PRKCB2, STK2, PRKCE, PRKCH, MST4
Kinases validées ROCK1, RPS6KB1, SRPK2, STK3, STK4, STK24, STK25, TAOK2, NEK2, NEK9, PASK, PHKG1, PHKG2, PIM1, PIM2, PKN1, PKC, CHEK2, IRAK4, MAP3K9, MAP4K2, MAP4K4, MAP4K5, MINK1, MST4, NEK1
Gamme de produit Z´-LYTE
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.