missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Z'-LYTE™ Kit de test kinase - Peptide Ser/Thr 13

Numéro de catalogue. PV3793
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Essais 800 x 20 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PV3793 Essais 800 x 20 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. PV3793 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PV3793
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Z'-LYTE™ Kit de test kinase - Peptide Ser/Thr 13

Un substrat peptidique marqué à la coumarine et à la fluorescéine pouvant être utilisé pour le dépistage de kinases sous forme sans anticorps. Ce peptide est basé sur la chaîne légère de myosine 2, contenant Ser-20 et une séquence de consensus Hyd-X-R-X-(S⁄T), où Hyd est un résidu hydrophobe et X est n’importe quel résidu.

Spécifications

Cible Kinases sérine/thréonine
À utiliser avec (application) FRET
Essai Dosage de la kinase sérine/thréonine
Contenu et stockage Z´-LYTE™ Les kits d’analyse kinase contiennent tous les réactifs nécessaires pour effectuer des criblages primaires ou secondaires. La plupart des composants du kit devraient être stockés à -20 °C, et certains composants du kit devraient être stockés à -80 °C. Consultez le COA pour les instructions spécifiques de stockage.
Saisie d’essai Activité biochimique phospho-spécifique (sans anticorps)
Étiquette ou colorant Méthylcoumarine
Type de produit Trousse de test de kinase
Quantité Essais 800 x 20 μL
Format Plaque à 384 puits
Type d’échantillon Chaîne légère de myosine 2 (KKRPQRRYSNVF)
Excitation/Émission 405⁄465, 535
Nb de réactions 800 Réactions
Références JBC(2001) 276, p38956
Affichage Point final
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace sèche
Substrat Substrat à base de peptides
Saisie de la cible ROCK2, MYLK2, DAPK3, CDC42BPA, CDC42BPB, CAMK4
Kinases validées CAMK4, CDC42BPA, CDC42BPB, DAPK3, MYLK2, ROCK2
Gamme de produit Z´-LYTE
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.