missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Z-Gly-Gly-Leu-7-amino-4-méthylcoumarine

Numéro de catalogue. AAJ64796LB0
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAJ64796LB0 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AAJ64796LB0 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J64796LB0

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

 

Un substrat fluorogène pour l’activité de type chymotrypsine du protéasome

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Spécifications

Quantité 5 mg
Aperçu général Du blanc au jaune pâle
Contenu et stockage -30 °C à -10 °C
À utiliser avec (application) Un substrat fluorogène pour l’activité de type chymotrypsine du protéasome
Formule moléculaire C28H32N4O7
Poids de formule 536.57
Synonyme Z-Gly-Gly-Leu-AMC; Z-GGL-AMC
Sensibilité Photosensible
Type de produit Z-Gly-Gly-Leu-7-amino-4-méthylcoumarine
Forme Poudre

RUO – Usage réservé à la recherche