missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Z-Asp(OMe)-Glu(OMe)-Val-Asp(OMe)-Fluorométhylcétone
Description
Un membre de la famille CIE/CED-3 de protéases cystéines.
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Blanc |
| Contenu et stockage | Conservez dans un endroit frais et sec. Désapprouver. |
| Quantité | 5 mg |
| Type de produit | Z-Asp(OMe)-Glu(OMe)-Val-Asp(OMe)-Fluorométhylcétone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 668 |
| Forme | Solide |