missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fluorure d’yttrium(III), anhydre, 99,9% (base métallique)

Numéro de catalogue. AA4142409
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA4142409 10 g
AA4142418 50 g
AA4142430 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AA4142409 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 04142409

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour la déposition dans le vide | CAS : 13709-49-4 | F3Y | 145,90 g/mol

Le fluorure d’yttrium(III) est utilisé pour la production d’yttrium métallique, de films minces, de verres, d’électronique et de céramique.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 13709-49-4
Formule moléculaire F3Y
Poids moléculaire (g/mol) 145.90
Numéro MDL MFCD00049714
Clé InChI RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K
Nom de l’IUPAC Trifluorure d’yttrium(3+)
SOURIRES [F-].[F-].[F-].[Y+3]

Spécifications

Nom ou substance chimique Yttrium(III) fluoride
Nom Remarque Anhydre
Point de fusion 1387 °C
Forme physique Pièces
Quantité 10 g
Sensibilité Hygroscopique
Notes sur le pourcentage d’essai (sur la base des métaux)
Numéro UN UN3288
Renseignements sur la solubilité Soluble dans l’acide. Insoluble dans l’eau.
Poids de formule 145.9
Pourcentage de pureté 99.9%
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H302+H312+H332-H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxic if inhaled.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
DOTInformation Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.
EINECSNumber 237-257-5
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche