missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Yttrium(III) 2-éthylhexanoate, 99,8% (base métallique)
Description
L’yttrium(III) 2-éthylhexanoate a été utilisé pour la recherche dans des applications basées sur la nanotechnologie.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Yttrium(III) 2-ethylhexanoate |
| Notes sur le pourcentage d’essai | (sur la base des métaux) |
| Quantité | 100 g |
| Renseignements sur la solubilité | Insoluble dans l’eau. |
| Poids de formule | 518.16 |
| Pourcentage de pureté | 99.8% |
| Forme physique | Poudre |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H361d |
| Hazard Statement | GHS H Statement H361 Suspected of damaging fertility or the unborn child. |
| Precautionary Statement | P201-P202-P281-P308+P313-P501c |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche