missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cible à sputtering d’ytterbium, 50,8 mm de diamètre x 1,59 mm d’épaisseur

Numéro de catalogue. AA45620KS
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA45620KS 1 de chaque
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AA45620KS Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 045620KS

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 7440-64-4 | YB | 173,05 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 7440-64-4
Formule moléculaire Yb
Poids moléculaire (g/mol) 173.05
Numéro MDL MFCD00011286
Clé InChI NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-mnq4o4wsi1, hydride, mnq4o4wsi1, foil, 3n, yterbio, ingot, powder, ii ion, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23992
ChEBI CHEBI:33381
Nom de l’IUPAC yterbium
SOURIRES [Yb]

Spécifications

Nom ou substance chimique Ytterbium sputtering target
Nom Remarque 50,8 mm de diamètre x 1,59 mm d’épaisseur
Quantité 1 de chaque
Odeur Inodore
Hazard Category H302+H312+H332-H315-H319-H335
Precautionary Statement P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
EINECSNumber 231-173-2
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche