missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poudre d’ytterbium, maillage -40, 99,9% (REO)
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ytterbium |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 10 g |
| Sensibilité | Sensible à l’air et à l’humidité |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99,9% (REO) |
| Densité | 6.97 |
| Poids de formule | 173.04 |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H228-H260 |
| Precautionary Statement | P210-P223-P231+P232-P240-P241-P280-P335+P334-P370+P378q-P501c |
| DOTInformation | Hazard Class: 4.1; Packaging Group: II |
| EINECSNumber | 231-173-2 |
| RTECSNumber | ZG1925000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante; Conserver sous argon |
RUO – Usage réservé à la recherche