missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

YSI™ 605790 Pro Plus Quatro Cable

Measure conductivity/temperature, dissolved oxygen and any two ISEs among pH, ORP, ammonium, nitrate or chloride

$4,198.73 - $5,151.48

Spécifications

Connector Types Military Spec, Waterproof, Bayonet Lock
Diameter (English) 1.85 in.
Diameter (Metric) 0.046 m
Includes 4-ports and 5560 temperature/conductivity sensor
voir les spécifications

Produits 4
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Length (English) Prix Quantity & Availability  
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Length (English) Prix Quantity & Availability  
14660217
Afficher les documents Détails de la promotion
YSI™
605790 10
393.7 in.
chaque for $4,480.17
Il en reste null
 
14660215
Afficher les documents Détails de la promotion
YSI™
605790 1
39.3 in.
chaque for $4,198.73
Il en reste null
 
14660218
Afficher les documents Détails de la promotion
YSI™
605790 20
787.4 in.
chaque for $5,151.48
Il en reste null
 
14660216
Afficher les documents Détails de la promotion
YSI™
605790 4
157.4 in.
chaque for $4,302.98
Il en reste null
 
Description

Description

  • A true field cable with MS (military spec) connectorsR
  • ugged, weighted probe guard

Spécifications

Spécifications

Military Spec, Waterproof, Bayonet Lock
1.85 in.
0.046 m
4-ports and 5560 temperature/conductivity sensor
Videos
FDS
Documents

Documents