missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Youngstown Barrel & Drum Seaux ouverts en plastique avec couvercles à vis

Numéro de catalogue. 19171857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
1,25 gal.
3,5 gallons.
5 gallons
3,79 l (6.5 gal)
Comprend:
Couvercle de vis avec joint en néoprène
Couvercle de vis avec joint en néoprène, étiquette BIOHAZARD
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (impériale) Comprend
19171857 1,25 gal. Couvercle de vis avec joint en néoprène
18120240 3,5 gallons. Couvercle de vis avec joint en néoprène, étiquette BIOHAZARD
18120241 3,79 l (6.5 gal) Couvercle de vis avec joint en néoprène, étiquette BIOHAZARD
18120242 5 gallons Couvercle de vis avec joint en néoprène, étiquette BIOHAZARD
19171855 3,79 l (6.5 gal) Couvercle de vis avec joint en néoprène
19171856 5 gallons Couvercle de vis avec joint en néoprène
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 19171857 Fournisseur Youngstown Barrel & Drum Code fournisseur 2423 NG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fabrication sans joints pour prévenir les fuites.

  • Plastique à haute densité moulé par soufflage
  • La poignée de décharge est confortable pour transporter un seau chargé
  • La poignée se plie vers le bas pour le rangement ou l’empilement
  • Blanc

Spécifications

Certifications/Conformité ONU 1H2/Y6/S
Type de produit Seau à tête ouverte (couvercle à vis)
Type de bouchon Couvercle à vis avec joint en néoprène
Capacité (impériale) 1,25 gal.
Capacité (métrique) 4.73 L
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Pour l’emballage de petites quantités de produits liquides
Matériau Plastique
Classe de transport 50
Type de tête Ouvert
Comprend Couvercle de vis avec joint en néoprène
Hauteur (impériale) 19,14 pouces.
Hauteur (métrique) 48.61cm
Diamètre (impériale) interne 7,77 pouces.
Diamètre (impériale) externe 8,87 po.
Diamètre (métrique) interne 19.73 cm
Diamètre (métrique) externe 22.52 mm
Poids (impériale) 2.35 lb.
Poids (métrique) 1.07 Kg
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats