missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Y-PER™ Réactif d’extraction des protéines de levure

Numéro de catalogue. PI78991
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PI78991 200 mL
PI78990 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. PI78991 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 78991
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Libérez des protéines solubilisées fonctionnellement actives avec le premier réactif de lyse de levure commercialement disponible pour utiliser une procédure de lyse douce au détergent.

Thermo Scientific™ Y-PER Le réactif d’extraction des protéines de levure est le premier réactif de lyse de levure disponible commercialement à utiliser une procédure de lyse douce au détergent pour libérer efficacement des protéines solubilisées fonctionnellement actives.

Ce tampon de lyse cellulaire à base de détergent élimine le besoin d’utiliser des billes de verre ou des perturbations mécaniques pour percer l’enveloppe protéique épaisse de la cellule afin d’extraire la protéine Y-PER . Le réactif est efficace pour S. cerevisiae et d’autres espèces populaires, ce qui le rend applicable à la purification de protéines marquées par fusion et aux essais enzymatiques rapporteurs avec ces organismes modèles. Le réactif de lyse peut aussi être utilisé pour l’extraction d’ADN génomique et plasmidique à partir de levure. Le protocole standard pour l’extraction des protéines est simple : il suffit d’ajouter un volume approprié de Y-PER réactif aux cellules de levure en pellets, d’incuber à température ambiante pendant environ 20 minutes et de faire tourner les débris. Le surnageant obtenu est une solution protéique concentrée, dépassant les rendements typiques obtenus avec la perturbation traditionnelle des billes de verre.

Points clés :

  • Plus de protéines – extrait plus du double de protéines que les méthodes à billes de verre

  • Moins de tracas – élimine les difficultés associées à la lyse traditionnelle des billes de verre (par exemple, des billes chargées d’électricité statique qui collent, des amas de protéines/perles et des perles qui s’échappent)

  • Optmisé pour des levures – validées pour une utilisation avec Saccharomyces cerevisiae, Schizosaccharomyces pombe et Pichia pastoris

  • Polyvalent–, efficace pour de nombreux organismes différents, y compris Bacillus subtilus ainsi que pour les bactéries à Gram positif et à Gram négatif; adapté à une utilisation dans une grande variété de situations

Spécifications

Quantité 200 mL
Format Liquide
Type de produit Réactif d’extraction des protéines de levure
Volume (métrique) 200 mL
Contenu et stockage Conservez le produit à température ambiante.
Gamme de produit Y-PER

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.