missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sel de sodium d’orange au xylénol, qualité réactif ACS, Ricca Chemical

Numéro de catalogue. RDCX00405F1
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Emballage:
Sachet
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
RDCX00405F1 5 g Sachet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. RDCX00405F1 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur RDCX00405F1

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

ACS reagent grade xylenol orange sodium salt for laboratory applications.

Identifiants chimiques

CAS 3618-43-7
Poids moléculaire (g/mol) 760.58 g/mol

Spécifications

Nom ou substance chimique Xylenol Orange
Nom Remarque Sel de sodium
CAS % minimum 98.0
CAS % maximal 100.0
Emballage Sachet
Couleur Brun foncé
Quantité 5 g
Forme physique Granules
Niveau ACS