missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Xylénol Orange, 0,2% alcoolique, certifié, LabChem™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Xylenol Orange |
| Nom Remarque | 0,2% alcoolique |
| CAS | 3618-43-7, 67-63-0, 67-56-1, 3618-43-7 |
| CAS % maximal | 90.8, 4.6, 4.4, 0.2 |
| Désignation | Test de réussite |
| Emballage | Bouteille en polyéthylène |
| Gravité spécifique | 0.8g/mL |
| Aptitude | Test de réussite |
| Formule linéaire | C31H28N2Na4O13S |
| Renseignements sur la décomposition | Monoxyde de carbone; Dioxyde de carbone |
| Afficher plus de résultats |