missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ xMAP™ Microsphères calibratrices de classification (CAL1)

Numéro de catalogue. L100CAL1
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
L100CAL1 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. L100CAL1 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur L100CAL1

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

xMAP™ Classification (CAL1) Les microspheres calibrateurs sont des microspheres en polystyrène marquées à l’interne avec des colorants fluorescents.

xMAP™ Classification (CAL1) Calibrator microspheres, are polystyrene microspheres that are internally labeled with fluorescent dyes. They serve as system Calibrators for Luminex xMAP technology based detectors (such as Luminex 200™) and are intended to normalize the kittings for both classification channels (CL1, CL2), the doublet discriminator channel (DD).

The Luminex™ 200™ System is sold separately.

Spécifications

Classification des canaux CL1, CL2, canal discriminateur doublet (DD), canal rapporteur (RP1)
À utiliser avec (équipement) Luminex™ Instruments, Luminex™ 200™ système
Contenu et stockage Conserver à 2 °C à 8 °C.
Gamme de produit Luminex
Type de produit Microsphères d’étalonnage
Quantité 5 mL
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace humide

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.