missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gomme xanthane, TCI America™

Numéro de catalogue. X004825G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
X004825G 25 g
X0048500G 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. X004825G Fournisseur TCI America Code fournisseur X004825G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 11138-66-2
Formule moléculaire C8H14Cl2N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 241.112
Numéro MDL MFCD00131256
Clé InChI VXYWXJXCQSDNHX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2,4-diaminophenoxy ethanol dihydrochloride, 2,4-diaminophenoxyethanol dihydrochloride, 2,4-diaminophenoxyethanol hcl, unii-z5y843j6kq, ethanol, 2-2,4-diaminophenoxy-, dihydrochloride, 2,4-diaminophenoxyethanol 2hcl, 2-2,4-diaminophenoxy ethanol hydrochloride, ethanol, 2-2,4-diaminophenoxy-, hydrochloride 1:2, 4-2-hydroxyethoxy-1,3-phenylenediamine dihydrochloride, 2,4-diaminophenoxyethanol hydrochloride
PubChem CID 47932
Nom de l’IUPAC 2-(2,4-diaminophénoxy)éthanol; Dihydrochlorure
SOURIRES C1=CC(=C(C=C1N)N)OCCO.Cl.Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique Xanthan Gum
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline