missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Centrifugeuses réfrigérées à plancher X4FR
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 75007360
Modifier l'affichage
Click to view available options
Product Type:
IVD-MD
Voltage:
120 V
Electrical Requirements:
120/240 V
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Product Type Voltage Electrical Requirements
75007360 IVD-MD 120 V 120/240 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 75007360 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75007360

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Améliorez vos recherches avec la centrifugeuse sur pied réfrigérée Thermo Scientific série X dotée de la technologie GreenCool. Le modèle X4FR offre des performances élevées et une meilleure durabilité, avec interface tactile avancée, connectivité fluide et fonctionnalités complètes de conformité, le tout dans une configuration compacte optimisant l’espace au sol.

Thermo Scientific Les centrifugeuses réfrigérées X4FR avec la technologie GreenCool combinent durabilité accrue à haute performance et polyvalence. Ils sont équipés d’une interface tactile en couleurs et facile à utiliser. Les centrifugeuses facilitent la programmation pour obtenir des résultats rapides et permettent un accès facile aux pistes, à la durée de vie du rotor et à l’état de la centrifugeuse. Avec une capacité allant jusqu’à 4 L, ils permettent de faire tourner 196 tubes sanguins, 40 tubes coniques de 50 mL et 96 tubes coniques de 15 mL. La polyvalence maximale est atteinte avec 18 rotors disponibles au choix et Thermo Scientific Auto-Lock un échange de rotors permettant de changer rapidement d’une application à l’autre. Les roulettes verrouillables sont de série sur le X4FR pour maximiser la commodité, la flexibilité et la facilité de nettoyage dans chaque laboratoire. Disponible à l’achat individuellement ou dans des forfaits pratiques basés sur des applications. Les ensembles de culture cellulaire comprennent la centrifugeuse, le rotor, Thermo Scientific ClickSeal les couvercles de biocontention et un ensemble de quatre adaptateurs de tubes coniques de 15 mL et 50 mL. Les ensembles de traitement sanguin comprennent la centrifugeuse, le rotor, ClickSeal les couvercles de biocontention et un ensemble de quatre adaptateurs de tubes sanguins de 5/7 mL et 9/10 mL.

Caractéristiques de performance :

  • L’interface tactile intuitive simplifie le fonctionnement avec une barre de menus facilement accessible et une icône de santé de centrifugeuse pour un suivi instantané
  • Thermo Scientific Fonction d’intégrateur à effet centrifuge accumulé (ACE) pour une reproductibilité accrue
  • Thermo Scientific La détection de déséquilibre SMARTSin aide à optimiser la sécurité et maximise l’accélération, le freinage et le déséquilibre de charge résiduel pour chaque option de disque et de seau
  • Un refroidissement stable à des températures plus basses que les modèles précédents, aidant à assurer l’intégrité des échantillons sensibles à la température avec un point de consigne plus frais de -20° °C

Durabilité accrue :

  • Thermo Scientific La technologie GreenCool est dotée d’un système de refroidissement naturel de nouvelle génération (R290), qui réduit l’impact environnemental avec un potentiel de réchauffement climatique (GWP) de 3, sans contribuer à l’appauvrissement de la couche d’ozone et étant conforme aux réglementations européennes et américaines de l’EPA sur les gaz F
  • La fonction on/off du compresseur en mode vert avec programmation d’arrêt peut prolonger la durée de vie du compresseur et réduire les coûts énergétiques
  • Les fonctions de planification favorisent les économies d’énergie et permettent un démarrage préprogrammé de la centrifugeuse dès votre arrivée au laboratoire
  • Thermo Scientific Fiberlite Les rotors pèsent jusqu’à 60% moins que les rotors équivalents métalliques et accélérent/décélèrent donc plus rapidement, ce qui se traduit par une consommation d’énergie réduite par passage
  • Les options de disques pare-brise, incluant les Thermo Scientific disques H-Flex HS4, BioShield 1000A et HIGHPlate 6000, permettent aux utilisateurs de faire tourner des tubes, des bouteilles et des plaques à des vitesses plus élevées avec moins d’énergie que les modèles sans pare-brise
  • Fabriqué dans une installation certifiée zéro déchet utilisant de l’électricité 100% renouvelable à Osterode am Harz, Allemagne

Auto-Lock Échange de rotors :

  • Échange de rotors sécurisé et ergonomique à boutons-poussoirs en aussi peu que trois secondes, sans outils nécessaires
  • Accès à la chambre complète pour faciliter le nettoyage et aider à minimiser le risque de contamination
  • Flexibilité pour passer rapidement d’une application à l’autre et faire évoluer les besoins changeants du laboratoire

ClickSeal Couvercles de bioconfinement :

  • Les options de bio-scellement pour une capacité d’ouverture/fermeture à une main adaptées aux gants, sont conçues ergonomiquement pour les opérations droites et gauchères
  • Des signaux sonores et visuels de fermeture renforcent la sécurité et la sûreté
  • Certification de bioconfinement par le National Institute for Health Protection, Porton Down, Royaume-Uni, ou TÜV NORD CERT GmbH, Allemagne, pour certains rotors sélectionnés

Polyvalence des rotors et Fiberlite rotors en fibre de carbone :

  • Jusqu’à 18 options de rotors, y compris Fiberlite des options en fibre de carbone, pour maximiser la performance et la flexibilité
  • Fiberlite Les rotors en fibre de carbone bénéficient d’une garantie de 15 ans et n’ont aucune limitation des cycles d’utilisation
  • La fibre de carbone permet de mouler chaque cavité pour s’adapter à des tubes coniques jetables, des bouteilles et d’autres consommables
  • Thermo Scientific Le rotor haute capacité TX-1000 offre une excellente polyvalence d’application avec une variété de contenants d’échantillons (bouteilles, bouteilles coniques, tubes coniques, tubes à fond rond, tubes de sang, microtubes, microplaques, sacs de sang et sacs de culture cellulaire). Élargissez les options en utilisant l’adaptateur BIOLink (75007304), qui ouvre 17 configurations d’adaptateurs supplémentaires

Caractéristiques de sécurité et ergonomie :

  • Le modèle de plancher comprend des roulettes verrouillables pour un rangement facile et pour faciliter le nettoyage dans les salles blanches
  • Conception économisant de l’espace avec des dimensions compactes afin d’optimiser la surface de travail à une hauteur ergonomique
  • Les dispositifs de sécurité des couvercles favorisent un chargement et un déchargement ergonomiques des échantillons et permettent un nettoyage facile

Connectivité et gestion des données :

  • Les données du journal d’événements, du journal du rotor et des cartes peuvent être exportés facilement accessibles USB en formats CSV ou PDF
  • Les programmes et les données exportées sont téléchargeables et partageables entre unités
  • Le mode optionnel Thermo Scientific SECURE-Spin disponible permet des fonctions de contrôle avancées et sécurisées dans les centrifugeuses de la série X en supportant la conformité et la traçabilité de la gestion des données 21 CFR Partie 11
  • La documentation traçable supporte la trace d’audit pour les changements de configuration et de programme
  • Compatible avec Thermo Scientific Centri-Log Plus Data Management Software permettant la surveillance à distance d’un nombre illimité de centrifugeuses et le suivi des échantillons avec un lecteur de codes-barres

Conformité et salle blanche :

  • Salle blanche de classe ISO 8 compatible pour les modèles debout
  • Compatible avec la décontamination au peroxyde d’hydrogène vaporisé
  • Utilisation générale en laboratoire, certification IVD, options listées par la FDA
  • La technologie GreenCool est conforme aux réglementations européennes et américaines de l’EPA sur les gaz F

Modèles précédents : Sorvall X4FR Pro, Multifuge X4FR Pro, Sorvall XFR, KR4i, KR4-22, GR4-22, Sorvall RC4

Spécifications

Certifications/Compliance EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 et 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC partie 15
Controller Type Microprocesseur
Capacity 4 biobouteilles de 1000 mL, 196 x 5/7 mL de tubes sanguins, 148 x 9/10 mL de tubes sanguins, 96 x 15 mL de tubes coniques, 40 x 50 mL de tubes coniques, 4 x 6 microplaques avec rotor TX-1000
Max. RCF 25 830 x g à angle fixe (avec rotor microlitres de 30 x 2 mL); 7 197 x g Swing-Out (avec rotor H-Flex HS4)
Max. Speed 15 200 tr/min (rotor F21-48 x 2, Microliter 48 x 2 ou Microliter 30 x 2)
Refrigerated Oui
Drive System Induction directe sans balais profil bas
Material Devant, haut, côtés : Plastique PC-ABS peint avec une laque à base de PUR 2K; Boîtier métallique : acier laminé à froid avec de la peinture en poudre; Bol centrifugeuse : acier inoxydable; Pieds centrifugeuses : roulettes verrouillables
Model Centrifugeuse X4FR
Noise Level <54 dB(A)
Profile (Acceleration/Braking) Choix de taux de 9 accel / 10 de déclin
Program Storage Jusqu’à 100 programmes, incluant des programmes en plusieurs étapes via écran tactile; Y compris des options Pulse personnalisables
Rotor 18 options de rotor disponibles, sélectionnez le rotor séparément
Rotor Included Non
Run Time Max 99h, 59min, 59s; également avec impulsion continue et personnalisable
Standards ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001, homologué FDA, Classe 1 d’appareils
Ventilated Non
Warranty Durée limitée de 5 ans
Dimensions (HWD) 36,2 x 56,6 x 69 cm / 14,3 x 22,3 x 27,2 po.
Height (English) Exterior Lid Open 53,1 po.
Height (Metric) Exterior Lid Open 135 cm
Net Weight 155 kg / 341.8 lb.
Electrical Requirements 120/240 V
Voltage 120 V
Frequency 50/60Hz
Laboratory/Cleanroom Use Classe ISO 8 selon DIN EN ISO 14644-1
Plug Type Amérique du Nord seulement : Homologuée pour une utilisation avec des sources d’alimentation de 120 V à 240 V, 60 Hz, la centrifugeuse inclut à la fois les têtes de prise NEMA 5-15P (120 V) et NEMA 6-15P (208 V).
Product Type IVD-MD
Display Type Interface plein Color Touch écran
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats