missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

United Scientific™ X-Y Axis Dry Erase Mat

Double sided dry-erase mat includes a 1 cm x-y axis grid on one side for graphing activities.

$171.04

Spécifications

Dimensions (L x W) 9 x 11 in.
voir les spécifications

Avertissement:

Prop 65


Produits 1
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Quantity Prix Quantity & Availability  
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Quantity Prix Quantity & Availability  
S01305
Afficher les documents Détails de la promotion
United Scientific™
UNCG9X11PK/30
30 Pk.
paquet de 30 chaque for $171.04
Il en reste null
 
Description

Description

  • Double sided dry-erase mat
  • Includes a 1 cm x-y axis grid on one side for graphing activities.
  • The other side is blank but coated so it can be used with dry-erase markers.
Spécifications

Spécifications

9 x 11 in.
Videos
FDS
Documents

Documents