missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Micronova™ SlimLine™ Système de chariot à salle blanche - Essoreur

Numéro de catalogue. 19304948
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Matériau
19304948 Acier inoxydable
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19304948 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur C3A03

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Un système durable de chariot à seaux doubles ou triples avec un cadre en acier inoxydable électropoli, une barre d’essorage optionnelle et trois supports grip-it pour un rangement facile et un échange de poignées et de têtes de vadrouille. Les systèmes sont livrés de série avec un moteur de 22,7 litres (6 gallons) codé par couleur. Des seaux en polypropylène.

  • Cartouche modulaire en acier inoxydable électropoli disponible en configurations à deux ou trois seaux
  • Lorsqu’il est utilisé avec trois seaux, le système assure les étapes correctes de désinfection, de rinçage et d’expulsion dans les traitements stériles et pharmaceutiques
  • Trois supports grip-it à l’arrière du chariot permettent un échange facile et un rangement des poignées et des têtes de moppe supplémentaires
  • La doublure de seau (vendue séparément) crée une barrière imperméable entre le désinfectant et le récipient afin d’assurer l’intégrité du mélange de désinfectant
  • Essoreur et panier en fil de fer en option, ainsi que des seaux de remplacement disponibles séparément

Spécifications

Type de produit Barre-essoreur de downpress
Matériau Acier inoxydable
Autoclavable Autoclavables
À utiliser avec (application) Nettoyage des murs, planchers et plafonds
À utiliser avec (équipement) Cartouche SlimLine - Système à seaux 2 et 3
Hauteur (impériale) 7,5 in
Hauteur (métrique) 19.1 cm
Longueur (impériale) 11 pouces
Longueur (métrique) 28 cm
Largeur (impériale) 20 in
Largeur (métrique) 50.8 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats