missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Wilmad™ Rotor et capuchons pour Bruker MAS la sonde
Description
- Des capuchons équipés de joints toriques pour une meilleure étanchéité
- MAS La sonde et les condensateurs sont 100% compatibles pour la plupart des spectromètres RMN à semi-conducteurs
- Inspecté minutieusement avant et après le processus d’usinage de précision afin de s’assurer qu’il n’y a pas d’irrégularités de matériaux
- Les tests de rotation sont effectués uniquement à la vitesse de rotation la plus élevée spécifiée, assurant ainsi des performances sans survrac du rotor
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec (équipement) | Bruker MAS Sonde (4,0 mm) |
| Catégorie | Bouchon |
| Aperçu général | Bouchon |
| Matériau | Kel-F |
| Modèle | WP-601-4181 |