missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SP Wilmad-LabGlass™ Tubes RMN à haut débit
Description
- Un carrossage moyen de 60 microns assure une clarté du spectre pour les échantillons de petites molécules (MW <250) jusqu’à 600 MHz.
- Deux fois plus grande surface de marquage élimine les noms d’échantillons exigus et illisibles
- La zone d’écriture sérigraphiée empêche les noms d’échantillons d’être facilement effacés
- Conçu pour une utilisation courante dans la plupart des spectromètres RMN de basse à moyenne zone
- Les valeurs de carrossage et de concentricité indiquées sont la lecture indicatrice totale (TIR)
- Fabriqué en ASTM verre E438 Type 1 Classe B
- Inspecté à 100% pour détecter des défauts de surface et des dimensions physiques
Note : Pour les expériences impliquant le refroidissement, le chauffage, l’échantillonnage biologique, les techniques multidimensionnelles, multi-noyaux ou DNP, veuillez consulter Wilmad les tubes RMN de précision.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Tube RMN à haut débit |
| Matériau | Verre (Type 1, Classe B) |
| Longueur (métrique) | 178 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 5 ±0,02 mm |
| Longueur (impériale) | 7 in |
| Épaisseur (métrique) de paroi | 0.43 mm |
| Quantité | 50/paquet |