missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SP Wilmad-LabGlass™ Tubes RMN à haut débit

Numéro de catalogue. 03411815
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100/paquet
50/paquet
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
03411815 50/paquet
03411816 100/paquet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 03411815 Fournisseur SP Code fournisseur 669995751
Obtenez jusqu’à 500 $ de produits avec votre achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Doubler la surface d’écriture permet de marquer et d’identifier facilement les échantillons.

  • Un carrossage moyen de 60 microns assure une clarté du spectre pour les échantillons de petites molécules (MW <250) jusqu’à 600 MHz.
  • Deux fois plus grande surface de marquage élimine les noms d’échantillons exigus et illisibles
  • La zone d’écriture sérigraphiée empêche les noms d’échantillons d’être facilement effacés
  • Conçu pour une utilisation courante dans la plupart des spectromètres RMN de basse à moyenne zone
  • Les valeurs de carrossage et de concentricité indiquées sont la lecture indicatrice totale (TIR)
  • Fabriqué en ASTM verre E438 Type 1 Classe B
  • Inspecté à 100% pour détecter des défauts de surface et des dimensions physiques

Note : Pour les expériences impliquant le refroidissement, le chauffage, l’échantillonnage biologique, les techniques multidimensionnelles, multi-noyaux ou DNP, veuillez consulter Wilmad les tubes RMN de précision.

Spécifications

Type de produit Tube RMN à haut débit
Matériau Verre (Type 1, Classe B)
Longueur (métrique) 178 mm
Diamètre (métrique) externe 5 ±0,02 mm
Longueur (impériale) 7 in
Épaisseur (métrique) de paroi 0.43 mm
Quantité 50/paquet