missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Supelco™ Doublure de capuchon en PTFE blanche

Numéro de catalogue. 111012065
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
9 mm
13 mm
15 mm
18 mm
21 mm
À utiliser avec (équipement):
Fiole de 2 mL
Fiole de 22 mL
Fiole de 4 mL
Fiole de 7 mL
Flacon de 15 mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Diamètre (métrique) interne À utiliser avec (équipement)
111012065 21 mm Fiole de 22 mL
111011950 15 mm Fiole de 7 mL
111011951 18 mm Flacon de 15 mL
111012037 9 mm Fiole de 2 mL
111012039 13 mm Fiole de 4 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 111012065 Fournisseur MilliporeSigma™ Supelco™ Code fournisseur 27179

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Doublures de capuchons pouvant être utilisées avec des flasques Erlenmeyer

  • Peut être utilisé pour les flasques d’Erlenmeyer afin de déterminer la demande chimique en oxygène (COD).
  • Surdimensionné pour une meilleure capacité de scellement

Spécifications

Aperçu général Surdimensionné pour une meilleure capacité de scellement
Diamètre (métrique) interne 21 mm
Couleur Blanc
Matériau PTFE
Nb par paquet 100
Plage de températures (impériale) Limite de température : 225 °C
Épaisseur (impériale) 0,010 po.
À utiliser avec (équipement) Fiole de 22 mL