missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Polypropylene Caps for Wheaton Dropping Bottles
Description
- Made from polypropylene offering good chemical resistance
- Manufactured to stringent ISO and quality standards and Lot controlled
- Choice of colors and sizes to suit most user needs
- Packaged in case quantities of either 100 or 1000 pieces
- Product is double bagged and twist tied to help reduce particulates
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Natural |
| À utiliser avec (application) | Sealing Dropper Tips on Dropping Bottles, Controlled Liquid Dispensing |
| Matériau | Polypropylene |
| Nb par boîte | 100 |
| Stérilité | Non-sterile |
| Taille du filet (métrique) | 8-425 |
| Jetable | Reusable |
| Prêt à l'emploi | Certified Quality |
| Type de produit | Dropper Cap |
| À utiliser avec (équipement) | Wheaton (8 mm) dropper tips and Wheaton dropping bottles |
| Afficher plus de résultats |