missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Wheaton™ Bouteilles de réactifs étiquetées

Numéro de catalogue. 0343968A
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
0343968A 250 mL
0343968B 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 0343968A Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 220223

Bouteille réactive autoclavable fabriquée en USP verre borosilicate de type I et dotée d’un rebord sans goutte

  • Bouchon à vis en polypropylène pré-fixé avec doublure en PTFE
  • Gros patch d’écriture

Spécifications

Capacité d'absorption 8,45 oz., 250 mL
Capacité (métrique) 250 mL
Capacité (impériale) 8,45 oz.
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 6,68 cm (2,63 po)
Comprend Lèvre sans goutte-à-goutte, grand patch d’écriture
Matériau Verre
Ouverture Large
Hauteur (métrique) 150 mm
Type de produit Bouteille de réactif
Hauteur (impériale) 5,9 po.
Joint de fermeture Polyéthylène
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 67 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats