missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Bouchons pour fioles à scintillation liquide
Description
Bouchons à vis pour fioles à scintillation liquide
- Bouchons à vis pour fioles de scintillation liquide WHEATON
- Le cas de 1000 offre une alternative économique
- Non autoclavable
Specifications
Specifications
| Description | Taille de la casquette : 22-400 |
| Material (Liner) | Feuille métallique |
| Color | Blanc |
| Material | Urée |
| Closure Size | 22-400 |
| For Use With (Equipment) | Fiole de scintillation liquide |
| Product Type | Bouchon à vis |